Disposable cuvettes
Makro, 350 – 800 nm, 45 mm, 4,5 ml, 10 mm, PS
Katalognr. 612-0610
Anbieter: SEMADENI
Direkt zu
Product Details & Documents
Disposable cuvettes for photometric measurements in the visible range (350 to 800 nm).
Technische Daten
- Lichtweg:10 mm
- Typ:Makro
- Volumen:4,5 ml
- Fenstermaterial:PS
- Höhe:45 mm
- Seq:003
- Messbereich:350 – 800 nm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SEMA2533LDPE-Kappen für Küvetten mit quadratischer ÖffnungEinloggen für Verfügbarkeit1 * 100 ST - SFr. 21.80