AuftragsverfolgungKontakt
Säulenendstopfen | Avantor
Säulenendstopfen
Column end plug, black
Katalognr. 554-1146
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Säulenendstopfen
Katalognr. 554-1146
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Säulenendstopfen
Säulenendstopfen
Column end plug, black
Preis
SFr. 22.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These nylon column end plugs fit all columns with 10-32 threads. The long design and threading down to the ferrule ensure safe closing of valuable columns.
  • Available with a 5/16" wrench flat
  • Easy removal
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Column end plug, black
  • Seq:
    02