AuftragsverfolgungKontakt
Säulenendstopfen
Column end plug, red
  555-3595
Säulenendstopfen
  555-3595
Säulenendstopfen
Säulenendstopfen
Column end plug, red
SFr. 22.80
1 * 10 ST
These nylon column end plugs fit all columns with 10-32 threads. The long design and threading down to the ferrule ensure safe closing of valuable columns.
  • Available with a 5/16" wrench flat
  • Easy removal
  • Bezeichnung:
    Column end plug, red
  • Seq:
    03