Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schnappring- oder Bördelrandgläschen, E-Z Vial®, WHEATON® | Avantor

Schnappring- oder Bördelrandgläschen, E-Z Vial®, WHEATON®

Fläschchen, mit Beschriftungsfeld, 1,80 ml, 12×32 mm, Braun, Nein
Katalognr. 548-2109
Anbieter:   DWK Life Sciences
Schnappring- oder Bördelrandgläschen, E-Z Vial®, WHEATON®
Katalognr. 548-2109
Anbieter:  DWK Life Sciences
Schnappring- oder Bördelrandgläschen, E-Z Vial®, WHEATON®
Schnappring- oder Bördelrandgläschen, E-Z Vial®, WHEATON®

Fläschchen, mit Beschriftungsfeld, 1,80 ml, 12×32 mm, Braun, Nein

Preis
SFr. 524.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Für diese Schnappringfläschchen aus klarem oder braunem Borosilikatglas (Typ I) wird kein Bördel- und Entbördelwerkzeug benötigt.

  • Die Fläschchen sind mit Schnappkappe oder 11 mm-Aluminiumverschluss verschließbar
  • 40 % größere Öffnung für verbesserte Probenzugänglichkeit bei verringerter Beschädigungsgefahr für die Autosampler-Nadel.

Die Glas- bzw. PP-Einsätze für die Fläschchen sind optional mit oder ohne Beschriftungsfeld erhältlich.

Verpackung: Für Komfort und Sauberkeit sind die Einsätze in Trays mit Schrumpffolie verpackt.

Technische Daten
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    12×32 mm
  • Kapazität:
    1,80 ml
  • Farbe:
    Braun
  • Bezeichnung:
    Fläschchen, mit Beschriftungsfeld
  • Seq:
    04
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..