AuftragsverfolgungKontakt
WHEATON® Serumfläschchen | Avantor
WHEATON® Serumfläschchen
int.Ø: 13 mm, ext.Ø: 20 mm (Mouth), 20,00 ml, Flacher Boden, 30,5×58 mm, Glas, Klar, Nein
Katalognr. 548-2014
Anbieter:   DWK Life Sciences
WHEATON® Serumfläschchen
Katalognr. 548-2014
Anbieter:  DWK Life Sciences
WHEATON® Serumfläschchen
WHEATON® Serumfläschchen
int.Ø: 13 mm, ext.Ø: 20 mm (Mouth), 20,00 ml, Flacher Boden, 30,5×58 mm, Glas, Klar, Nein
Preis
SFr. 291.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 120 ST
Product Details & Documents
Diese Klarglasfläschchen werden aus Wheaton 200 Borosilikatglas mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen hergestellt, um eine gleichmäßige Wandstärke zu gewährleisten. Die braunen Fläschchen werden aus Wheaton 320 Borosilikatglas hergestellt.
  • Der Flaschenhals ist mit einem Blowback-System ausgestattet und der speziell entwickelte Bodenradius sorgt für zusätzliche Stabilität
  • Diese Eigenschaften sind wichtig für Gefriertrocknungsanwendungen
  • Die Fläschchen werden in Schrumpffolie verpackt geliefert, was die Partikelkontamination deutlich reduziert
Zertifizierung: Gemäß ASTM Typ 1, Klasse A/B und USP Typ 1 Standards.
Bestellinformationen:
Lieferinformationen: Die Fläschchen werden ohne Verschlüsse geliefert.
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    30,5×58 mm
  • Kapazität:
    20,00 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    int.Ø: 13 mm, ext.Ø: 20 mm (Mouth)
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    11
  • Boden:
    Flacher Boden