Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kapillare | Avantor

Kapillare

I-Ø 0,75 mm, A-Ø 1/16", grün, max. 240 bar
Katalognr. 554-1090
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Katalognr. 554-1090
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Kapillare

I-Ø 0,75 mm, A-Ø 1/16", grün, max. 240 bar

Preis
SFr. 85.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 m
Product Details & Documents

PEEK.

  • Beständig gegen kontinuierlichen Druck ohne Blasenbildung
  • Beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln
  • Inert und biokompatibel
  • Farbliche Kennzeichnung für jeden Durchmesser

Unempfindlich gegenüber starken Puffern, Halogenidsalzen oder aggressiven mobilen Phasen, die sogar Edelstahl zersetzen würden.

Achtung! Bitte beachten: Achtung: Dichlormethan, Tetrahydrofuran und DMSO können zur Blasenbildung beim PEEK führen. Konzentrierte Salpetersäure und Schwefelsäure greifen Polyetheretherketon an.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    I-Ø 0,75 mm, A-Ø 1/16", grün, max. 240 bar
  • Seq:
    17
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.