Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Schläuche

0,25 mm, 1,59 mm
Katalognr. 554-1060
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Schläuche
Katalognr. 554-1060
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Schläuche
Schläuche

0,25 mm, 1,59 mm

Preis
SFr. 28.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 m
Product Details & Documents

PTFE.

  • Chemisch inert und biokompatibel
  • Geeignet für Hoch- und Mitteldruck Applikationen
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    1,59 mm
  • Ø int.:
    0,25 mm
  • Seq:
    05