Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kapillare

Kapillare

I-Ø 1,4 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 52 bar
Catalog # 546-1236
Supplier:   VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Catalog # 546-1236
Supplier:  VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Kapillare

I-Ø 1,4 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 52 bar

Price
SFr. 85.30
Log in for availability
1 * 3 m
Product Details & Documents

PEEK.

  • Beständig gegen kontinuierlichen Druck ohne Blasenbildung
  • Beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln
  • Inert und biokompatibel
  • Farbliche Kennzeichnung für jeden Durchmesser

Unempfindlich gegenüber starken Puffern, Halogenidsalzen oder aggressiven mobilen Phasen, die sogar Edelstahl zersetzen würden.

Caution: Achtung: Dichlormethan, Tetrahydrofuran und DMSO können zur Blasenbildung beim PEEK führen. Konzentrierte Salpetersäure und Schwefelsäure greifen Polyetheretherketon an.

Specifications
  • Bezeichnung:
    I-Ø 1,4 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 52 bar
  • Seq:
    11