AuftragsverfolgungKontakt
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
Therm 160, 60...160 °C, >273 °C, >263 °C, Braun, 20 l
Katalognr. 461-2873
Anbieter:   LAUDA
Badflüssigkeiten
Katalognr. 461-2873
Anbieter:  LAUDA
CAS Nummer:  
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
Therm 160, 60...160 °C, >273 °C, >263 °C, Braun, 20 l
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 1’290.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 L
Product Details & Documents
Für genaues Temperieren auch bei extremen Temperaturen.
  • Sichere und leichte Anwendung, ideal für eine lange Betriebsdauer
  • Verlängert die Lebensdauer der Thermostaten
* Silikonöl
** Nur für geschlossene Systeme
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    20 l
  • Farbe:
    Braun
  • Brennpunkt:
    >273 °C
  • Flammpunkt:
    >263 °C
  • Temperaturbereich:
    60...160 °C
  • Typ:
    Therm 160
Technische Daten