AuftragsverfolgungKontakt
Badflüssigkeiten | Avantor
Badflüssigkeiten
Aqua 90, 5...90 °C, − °C, − °C, Farblos, 10 l
Katalognr. 461-2870
Anbieter:   LAUDA
Badflüssigkeiten
Katalognr. 461-2870
Anbieter:  LAUDA
CAS Nummer:  
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
Aqua 90, 5...90 °C, − °C, − °C, Farblos, 10 l
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 116.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 L
Product Details & Documents
Für genaues Temperieren auch bei extremen Temperaturen.
  • Sichere und leichte Anwendung, ideal für eine lange Betriebsdauer
  • Verlängert die Lebensdauer der Thermostaten
* Silikonöl
** Nur für geschlossene Systeme
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    10 l
  • Farbe:
    Farblos
  • Brennpunkt:
    − °C
  • Flammpunkt:
    − °C
  • Temperaturbereich:
    5...90 °C
  • Typ:
    Aqua 90
Technische Daten