AuftragsverfolgungKontakt
Badflüssigkeiten
Therm 160, 60...160 °C, >273 °C, >263 °C, Braun, 10 l
Catalog # 461-2861
Supplier:   LAUDA
Badflüssigkeiten
Catalog # 461-2861
Supplier:  LAUDA
CAS Number:  
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
Therm 160, 60...160 °C, >273 °C, >263 °C, Braun, 10 l
CAS Number:  
Price
SFr. 681.00
Log in for availability
1 * 10 L
Product Details & Documents
Für genaues Temperieren auch bei extremen Temperaturen.
  • Sichere und leichte Anwendung, ideal für eine lange Betriebsdauer
  • Verlängert die Lebensdauer der Thermostaten
* Silikonöl
** Nur für geschlossene Systeme
Specifications
Specifications
  • VE:
    10 l
  • Farbe:
    Braun
  • Brennpunkt:
    >273 °C
  • Flammpunkt:
    >263 °C
  • Temperaturbereich:
    60...160 °C
  • Typ:
    Therm 160