AuftragsverfolgungKontakt
Bath fluids, Haake | Avantor
Bath fluids, Haake
Synth 60, –50...+45 °C, 70 °C, 59 °C, 2 cP, Farblos, 5 L
Katalognr. 461-0040
Anbieter:   THERMO ELECTRON LED
Bath fluids, Haake
Katalognr. 461-0040
CAS Nummer:  
Bath fluids, Haake
Synth 60, –50...+45 °C, 70 °C, 59 °C, 2 cP, Farblos, 5 L
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 293.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
  • Silicone oils carry a low risk of inflammation, do not give off unpleasant odours and have a long service life
  • Low corrosive tendency
The oils are not suitable for contact with silicone tubing.
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    5 L
  • Farbe:
    Farblos
  • Brennpunkt:
    70 °C
  • Flammpunkt:
    59 °C
  • Temperaturbereich:
    –50...+45 °C
  • Typ:
    Synth 60
  • Viskosität:
    2 cP
Technische Daten