AuftragsverfolgungKontakt
Bath fluids, Haake
Bath fluids, Haake
Sil 100, –75...+75 °C, >100 °C, 57 °C, 3 cP, Farblos, 10 L
Katalognr. 461-0011
Anbieter:   THERMO ELECTRON LED
Bath fluids, Haake
Katalognr. 461-0011
CAS Nummer:  
Bath fluids, Haake
Sil 100, –75...+75 °C, >100 °C, 57 °C, 3 cP, Farblos, 10 L
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 1’160.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 L
Product Details & Documents
These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
  • Silicone oils carry a low risk of inflammation, do not give off unpleasant odours and have a long service life
  • Low corrosive tendency
The oils are not suitable for contact with silicone tubing.
Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    10 L
  • Farbe:
    Farblos
  • Brennpunkt:
    >100 °C
  • Flammpunkt:
    57 °C
  • Temperaturbereich:
    –75...+75 °C
  • Typ:
    Sil 100
  • Viskosität:
    3 cP
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.