AuftragsverfolgungKontakt
Silberchlorid ≥95% | Avantor
Silberchlorid ≥95%
100 g
Silberchlorid ≥95%
Katalognr. 87342.22
CAS Nummer:  7783-90-6
Silberchlorid ≥95%
Silberchlorid ≥95%
100 g
CAS Nummer:  7783-90-6
Preis
SFr. 830.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 95% CAS No.: 7783-90-6 Molecular Formula: AgCl Formula Weight: 143.32 Physical Form: Coarse Powder Density: 5.56 Refractive Index: 2.071 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 455° Boiling Point: 1550° Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in ammonia, solutions of alkali cyanides, thiosulfates, ammonium carbonates. Insoluble in alcohol, dilute acids Merck Reference: 14,8509 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003399
Silver plating
  • CAS Nummer:7783-90-6
  • Formel:AgCl
  • MDL-Nummer:MFCD00003399
  • Molekulargewicht:143.32 g/mol
  • Merck-Index:14,8509
  • Siedepunkt:1550 °C
  • Schmelzender Platingehalt:455 °C
  • Dichte:5,56
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-033-3
  • ADR:9,III
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    100 g
Technische Daten