Combustion boats
130×19×14 mm
Katalognr. 459-2215
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Direkt zu
Product Details & Documents
Glasiertes Porzellan.
- Mit Wiederherstellungsring
- Temperaturbeständig bis 1000 °C
Technische Daten
- Seq:03
- B×T×H:130×19×14 mm