AuftragsverfolgungKontakt
Tiegel | Avantor
Tiegel
70 ml, 50×50 mm, 1,0 mm
Katalognr. 459-1193
Anbieter:   BOCHEM
Tiegel
Katalognr. 459-1193
Anbieter:  BOCHEM
Tiegel
Tiegel
70 ml, 50×50 mm, 1,0 mm
Preis
120.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Bestellinformationen: Lids need to be ordered separately.
Technische Daten
  • Ø×H:
    50×50 mm
  • Kapazität:
    70 ml
  • Seq:
    14
  • Stärke:
    1,0 mm