Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Tiegel

30 ml, 40×40 mm, 1,0 mm
Catalog # 459-1192
Supplier:   BOCHEM
Tiegel
Catalog # 459-1192
Supplier:  BOCHEM
Tiegel
Tiegel

30 ml, 40×40 mm, 1,0 mm

Price
SFr. 95.80
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.

 : Lids need to be ordered separately.

Specifications
  • Ø×H:
    40×40 mm
  • Kapazität:
    30 ml
  • Seq:
    08
  • Stärke:
    1,0 mm