AuftragsverfolgungKontakt
Burner, Teclu | Avantor
Burner, Teclu
Teclu burner with air regulation needle valve, propane gas, tubing Ø 14 mm, Propan, 17 mm
Katalognr. 451-1343
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Burner, Teclu
Katalognr. 451-1343
Burner, Teclu
Burner, Teclu
Teclu burner with air regulation needle valve, propane gas, tubing Ø 14 mm, Propan, 17 mm
Preis
SFr. 76.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Nickel plated brass base, in powder coated grey.
  • With air regulation valve and throttle screw
  • Without pilot light
Height: 165 mm
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Teclu burner with air regulation needle valve, propane gas, tubing Ø 14 mm
  • Ø Kopf:
    17 mm
  • Für:
    Propan