Brenner
Bunsenbrenner mit Gashahn, Erdgas
Catalog # 451-1330
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
DIN-Ausführung
- Mit Luftregulierung und Sparflamme innen
Ordering information: Wird ohne Sicherheitshaftfuß geliefert, dieser muss separat bestellt werden.
Specifications
- Bezeichnung:Bunsenbrenner mit Gashahn
- Für:Erdgas
- Cat. No.:451-1330