Gewebehomogenisatoren, konisch
1 ml, 11×49 mm, 130 mm
Katalognr. 432-1285
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas. Handhomogenisator mit einer langgezogenen, konischen Oberfläche, die ein Zweiphasen-Verkleinerungsverfahren gewährleistet. Mit mehr Effizienz und weniger Zeitverbrauch als bei den üblichen Tenbroeck oder Potter-Elvehjem Verfahren. Für Herz- oder Lungengewebe, aber auch für Haut- und Pflanzengewebe geeignet.
- Toleranzen zwischen Pistill und Zylinderwand: 0,1 bis 0,15 mm
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Zertifizierung: Wheaton 33 gering extrahierbares Borosilikatglas (erfüllt die ASTM Typ I Klasse A und USP Typ I Standards).
Dokumente
WHEA358103_TDS_EN WHEA358107_TDS_EN WHEA358111_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Kapazität:1 ml
- Gesamtlänge:130 mm
- Ø-A×L:11×49 mm