AuftragsverfolgungKontakt
Gewebehomogenisatoren, Typ Dounce
Gewebehomogenisatoren, Typ Dounce
15 ml, 22×94 mm, 210 mm
Catalog # 432-1272
Supplier:   DWK Life Sciences
Gewebehomogenisatoren, Typ Dounce
Catalog # 432-1272
Supplier:  DWK Life Sciences
Gewebehomogenisatoren, Typ Dounce
Gewebehomogenisatoren, Typ Dounce
15 ml, 22×94 mm, 210 mm
Price
SFr. 660.00
Log in for availability
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas. Entwickelt, um einen hohen Prozentsatz an Zellkernen und Mitochondrien in Weichgeweben zu erhalten. Die Pistillkopf wird von einer Flüssigkeit umgeben, die eine Erwärmung verhindert. Reibung und Hitzeansammlung werden reduziert.
  • Der Zylinder hat ein großes Reservoir und einen Ausguss.
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Certifications: Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen (erfüllt die Standards ASTM Typ I Klasse A und USP Typ I).
Delivery information: Jeder Homogenisator wird mit einem weiten Pistill (0,114 mm ±0,025 mm), und einem engen Pistill (0,05 mm ±0,025 mm) geliefert.
Specifications
  • Kapazität:
    15 ml
  • Seq:
    03
  • Gesamtlänge:
    210 mm
  • Ø-A×L:
    22×94 mm