AuftragsverfolgungKontakt
Tissue grinders | Avantor
Tissue grinders
Glass vessel only, 15 ml, 155 mm
Katalognr. 432-1215
Anbieter:   DELTALAB
Tissue grinders
Katalognr. 432-1215
Anbieter:  DELTALAB
Tissue grinders
Glass vessel only, 15 ml, 155 mm
Preis
SFr. 215.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Clearance between Glass vessel and appropriately sized plunger is approximately 200 µm.
Technische Daten
  • Kapazität:
    15 ml
  • Bezeichnung:
    Glass vessel only
  • Seq:
    04
  • Gesamtlänge:
    155 mm