AuftragsverfolgungKontakt
Tissue grinders | Avantor
Tissue grinders
Glass vessel only, 10 ml, 150 mm
Katalognr. 432-1210
Anbieter:   DELTALAB
Tissue grinders
Katalognr. 432-1210
Anbieter:  DELTALAB
Tissue grinders
Glass vessel only, 10 ml, 150 mm
Preis
195.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Clearance between Glass vessel and appropriately sized plunger is approximately 200 µm.
Technische Daten
  • Kapazität:
    10 ml
  • Bezeichnung:
    Glass vessel only
  • Seq:
    03
  • Gesamtlänge:
    150 mm