AuftragsverfolgungKontakt
Pistille | Avantor
Pistille
28 mm, 125 mm, 410-9121, 410-9111
Katalognr. 410-9137
Pistille
Katalognr. 410-9137
Pistille
Pistille
28 mm, 125 mm, 410-9121, 410-9111
Preis
SFr. 53.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porzellan mit glasierter Stiel, glasierte oder unglasierte Reibfläche.
Zertifizierung: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Technische Daten
  • Für:
    410-9121, 410-9111
  • Ø Kopf:
    28 mm
  • Länge:
    125 mm
  • Seq:
    02