AuftragsverfolgungKontakt
Probenehmer für Pulver, MicroSampler | Avantor
Probenehmer für Pulver, MicroSampler
MicroSampler-Kopf für 25-mm-Rohr, Edelstahl 316L, 5,0 ml
Katalognr. 331-2192
Anbieter:   BURKLE
Probenehmer für Pulver, MicroSampler
Katalognr. 331-2192
Anbieter:  BURKLE
Probenehmer für Pulver, MicroSampler
Probenehmer für Pulver, MicroSampler
MicroSampler-Kopf für 25-mm-Rohr, Edelstahl 316L, 5,0 ml
Preis
SFr. 160.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl AISI 316 L (1.4404). Der MicroSampler wurde speziell konstruiert für das Sammeln von kleinen Pulvermengen.
  • Zielpunktprobe
  • Verschiedene Volumina und Längen lieferbar
  • Spitze abnehmbar, leichte Reinigung
  • Weitere Spitzen in verschiedenen Größen verfügbar
  • Sterilisierbar
Volumen von 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 5,0 ml, und 10 ml können auf einfache, rasche, und saubere Weise aus verschiedenen Probentiefen aus Säcken oder Behältern gezogen werden.
Die Spitzen des MicroSamplers sind austauschbar. Dadurch können Spitzen mit verschiedenen Volumina eingesetzt werden.
Bestellinformationen: Bitte gewünschte Spitze separat bestellen.
Technische Daten
  • Volumen:
    5,0 ml
  • Bezeichnung:
    MicroSampler-Kopf für 25-mm-Rohr
  • Material:
    Edelstahl 316L
  • Seq:
    06
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 331-0023
    MicroSampler-Kopf für 12-mm-Rohr
    Edelstahl 316L
    0,5 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 331-0025
    MicroSampler-Kopf für 25-mm-Rohr
    Edelstahl 316L
    2,0 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 160.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 331-0024
    MicroSampler-Kopf für 12-mm-Rohr
    Edelstahl 316L
    1,0 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 331-2192
    MicroSampler-Kopf für 25-mm-Rohr
    Edelstahl 316L
    5,0 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 160.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 331-0022
    MicroSampler-Kopf für 12-mm-Rohr
    Edelstahl 316L
    0,2 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 331-0026
    MicroSampler-Kopf für 25-mm-Rohr
    Edelstahl 316L
    10 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 160.00