AuftragsverfolgungKontakt
QualiSampler-Set | Avantor
QualiSampler-Set
QualiSampler-Set, PP, kombiniert LiquiSampler und ViscoSampler, PP
Katalognr. 331-2182
Anbieter:   BURKLE
QualiSampler-Set
Katalognr. 331-2182
Anbieter:  BURKLE
QualiSampler-Set
QualiSampler-Set
QualiSampler-Set, PP, kombiniert LiquiSampler und ViscoSampler, PP
Preis
SFr. 958.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Complete handy set combining the LiquiSampler and the ViscoSampler with practical accessories.
Lieferinformationen: Das Set besteht aus LiquiSampler 100 cm, ViscoSampler 100 cm, Koffer, 5 Probenflaschen, Reinigungsbürste.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    QualiSampler-Set, PP, kombiniert LiquiSampler und ViscoSampler
  • Material:
    PP