Probenehmer, StickProof
Probenehmer, 410 mm, 25 mm, ≤50 ml
N° de catalogue 312-1176
Fournisseur: BURKLE
Aller à
Product Details & Documents
Probenehmer aus Edelstahl für Pulver im Pharma-Bereich. Durch den konischen Zulauf der Spitze können kleinste und größere Mengen gezogen werden. StickProof ist aus einem Stück gefertigt, ohne Kanten, Rillen und Hinterschneidungen für eine einwandfreie und einfache Reinigung. Die Probe kann direkt am Auslaufende in Probenbeutel gefüllt werden. Befestigung des Beutels mit stabiler Halteklammer. StickProof: Bohrungs-Ø 25 mm, Kammerlänge 120 mm; Probenbeutel: 170×120 mm für 400 ml.
- Die besonders schlanke Spitze lässt sich leicht und tief einstechen
- Oberfläche elektropoliert
- Variable Probenmenge bis ca. 50 ml
- Edelstahl V4A (1.4404)/AISI 316 L
Informations de livraison: Komplett mit Halteklammer und 100 St. PE-Probenbeuteln
Spécifications
- Ø:25 mm
- Volumen:≤50 ml
- Bezeichnung:Probenehmer
- Länge:410 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueKapazitätStärkeAbmessungenDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungDisponibilitéPrix
- 113-5414Verpackungsbeutel mit Druckverschluss, 170×120 mm, 400 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 100 ST - 19.50 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueKapazitätStärkeAbmessungenDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueKapazitätStärkeAbmessungenDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueKapazitätStärkeAbmessungenDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueKapazitätStärkeAbmessungenDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueKapazitätStärkeAbmessungenDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueKapazitätStärkeAbmessungenDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueKapazitätStärkeAbmessungenDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueKapazitätStärkeAbmessungenDisponibilitéPrix