Klemmen, universal
Universal-Stativklemmen, Zinkdruckguss, unlackiert, 0 - 80 mm
Katalognr. 241-7313
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Die Finger der Klemmen sind zum Schutz der eingespannten Utensilien mit Korkeinlagen versehen.
- Ohne Muffe zur Stativbefestigung
- Mit T-Schraube zur schnellen und einfachen Befestigung
Technische Daten
- Spannweite:0 - 80 mm
- Bezeichnung:Universal-Stativklemmen
- Material:Zinkdruckguss, unlackiert