Klemmen, universal
Universal-Stativklemmen, Stahl, vernickelt, 0 - 80 mm
241-7312
Die Finger der Klemmen sind zum Schutz der eingespannten Utensilien mit Korkeinlagen versehen.
- Ohne Muffe zur Stativbefestigung
- Mit T-Schraube zur schnellen und einfachen Befestigung
- Spannweite:0 - 80 mm
- Bezeichnung:Universal-Stativklemmen
- Material:Stahl, vernickelt