AuftragsverfolgungKontakt
Klemmen, universal | Avantor
Klemmen, universal
Universal-Stativklemmen, Edelstahl, 0 - 80 mm
Katalognr. 241-7311
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Klemmen, universal
Katalognr. 241-7311
Klemmen, universal
Klemmen, universal
Universal-Stativklemmen, Edelstahl, 0 - 80 mm
Preis
SFr. 94.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die Finger der Klemmen sind zum Schutz der eingespannten Utensilien mit Korkeinlagen versehen.
  • Ohne Muffe zur Stativbefestigung
  • Mit T-Schraube zur schnellen und einfachen Befestigung
Technische Daten
  • Spannweite:
    0 - 80 mm
  • Bezeichnung:
    Universal-Stativklemmen
  • Material:
    Edelstahl