Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Auftragserfassung
Login
/
Registrieren
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Auftrag erfassen
Auftragsstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Auftrag erfassen
Auftragsstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Auftragsverfolgung
Kontakt
Heim
Stativstäbe
Stativstangen
Stativstangen | Avantor
Drucken
Stativstangen
12 mm, 500 mm
Katalognr. 241-7178
Anbieter:
USBECK Laborgeräte
Stativstangen
Katalognr. 241-7178
Anbieter:
USBECK Laborgeräte
Bild vergrößern
zum Seitenanfang
Stativstangen
12 mm, 500 mm
Technische Daten
in den Warenkorb legen
Direkt zu
Technische Daten
Preis
SFr. 17.10
Einloggen
für Verfügbarkeit
Maßeinheit
1 * 1 ST
-
+
in den Warenkorb legen
Produktfamilien
Rückgabebedingungen
Product Details & Documents
Edelstahl.
Robust, sehr stabil
Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Technische Daten
Ø:
12 mm
Länge:
500 mm
Seq:
11