Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
SFr. 0.00
Auftragserfassung
Login
/
Register
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Switzerland
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Auftragsverfolgung
Kontakt
Home
Stativstäbe
Stativstangen
Stativstangen
Print
Stativstangen
12 mm, 1250 mm
Catalog # 241-7171
Supplier:
USBECK Laborgeräte
Stativstangen
Catalog # 241-7171
Supplier:
USBECK Laborgeräte
Expand image
Return to Top
Stativstangen
12 mm, 1250 mm
Specifications
Add to cart
Jump to:
Specifications
Price
SFr. 37.60
Log in
for availability
Unit of Measure
1 * 1 ST
-
+
Add to cart
Other Product Family Options Available
Return Policy
Product Details & Documents
Edelstahl.
Robust, sehr stabil
Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Specifications
Ø:
12 mm
Länge:
1250 mm
Seq:
15