Stativstangen
12 mm, 1500 mm
Catalog # 241-7160
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl.
- Robust, sehr stabil
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Specifications
- Ø:12 mm
- Länge:1500 mm
- Seq:08