Stativstangen
12 mm, 750 mm
Catalog # 241-7142
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl.
- Robust, sehr stabil
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Specifications
- Ø:12 mm
- Länge:750 mm
- Seq:13