Stativplatte, Material: rostfreier Edelstahl 18/8, nach DIN 12892/55, BxL: 200x315 mm, mit Gewindebohrung M 10 in der Mitte der Stir nseite und einem justierbaren Fuß 1 * 1 ST
Katalognr. 241-7103
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Frequently Bought Together