Stativplatten
210×130 mm, 1,7 kg
Katalognr. 241-7101
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl. Sicherer und rutschfester Stand. Für eine Vielzahl von Verwendungen einsetzbar. Mit Gewindebohrung M 10 an der Stirnseite und einem justierbarem Fuß.
- Gummifüße für sicheren Stand
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
- Robust
DIN 12892/55
Zertifizierung: DIN 12892/55
Dokumente
USBE2013_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- L×B:210×130 mm
- Seq:02
- Gewicht:1,7 kg