AuftragsverfolgungKontakt
Squared bossheads | Avantor
Squared bossheads
Aluminiumlegierung, 12 - 13 × 12 - 13 mm
Katalognr. 241-3172
Anbieter:   BOCHEM
Squared bossheads
Katalognr. 241-3172
Anbieter:  BOCHEM
Squared bossheads
Squared bossheads
Aluminiumlegierung, 12 - 13 × 12 - 13 mm
Preis
SFr. 27.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Squared bossheads with hexagon socket screws.
  • Made from 18/10 stainless steel or aluminium (laboral)
  • Angle: 90°
Technische Daten
  • Material:
    Aluminiumlegierung
  • Seq:
    02
  • Für Stab Ø:
    12 - 13 × 12 - 13 mm