Laborscheren, gerade
spitz/stumpf, 145 mm
Katalognr. 233-1224
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Chromstahl 1.4021
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Dokumente
RSGA103.130_TDS_EN RSGA105.130_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Typ:spitz/stumpf
- Länge:145 mm