Laborscheren, gerade
spitz/stumpf, 160 mm
Katalognr. 233-1222
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Chromstahl 1.4021
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Documents
RSGA103.130_TDS_EN RSGA105.130_TDS_EN
Datasheet
Technische Daten
- Typ:spitz/stumpf
- Länge:160 mm