Laborscheren, gerade
spitz/spitz, 145 mm
Catalog # 233-1214
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Chromstahl 1.4021
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Specifications
- Typ:spitz/spitz
- Länge:145 mm