AuftragsverfolgungKontakt
Laborscheren, gerade | Avantor
Laborscheren, gerade
spitz/spitz, 160 mm
Katalognr. 233-1212
Anbieter:   RSG
Laborscheren, gerade
Katalognr. 233-1212
Anbieter:  RSG
Laborscheren, gerade
Laborscheren, gerade
spitz/spitz, 160 mm
Preis
11.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Chromstahl 1.4021
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Dokumente
Technische Daten
  • Typ:
    spitz/spitz
  • Länge:
    160 mm