Pinzetten
gerade, stumpf, 115 mm
Katalognr. 232-1982
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, PTFE-beschichtet.
- In spitzer oder stumpfer Ausführung erhältlich
- Sehr gute chemische und thermische Beständigkeit
- Glatte Oberflächen zur Verhinderung von Kontaminationen und einfache Reinigung
Technische Daten
- Typ:gerade, stumpf
- Länge:115 mm