AuftragsverfolgungKontakt
Micro forceps | Avantor
Micro forceps
No. 5-45, laterally angled (45°), very fine tips, 110 mm
Katalognr. 232-1922
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Micro forceps
Katalognr. 232-1922
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Micro forceps
Micro forceps
No. 5-45, laterally angled (45°), very fine tips, 110 mm
Preis
SFr. 91.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    No. 5-45, laterally angled (45°), very fine tips
  • Länge:
    110 mm
  • Seq:
    02