Mikro-Pulverspatel
Pulverspatel, mikro, 130 mm, 6 mm
Katalognr. 231-2321
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl. Antimagnetischer, sehr flexibler Mikro-Pulverspatel.
- Mit Rundstiel, ein flaches und ein abgerundetes löffelförmiges Spatelende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Bezeichnung:Pulverspatel, mikro
- Länge:130 mm
- Klingenbreite:6 mm