Mikro-Doppelspatel
210 mm, 55 mm, 9 mm
Codice catalogo 231-2242
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universal-Spatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Runder Griff mit einem flachen und einem abgerundeten Ende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Specifiche
- Länge:210 mm
- Seq:26
- Klingenbreite:9 mm
- Spitzenlänge:55 mm