Doppelspatel, Mikro
185 mm, 6 mm
Katalognr. 231-0287
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universalspatel mit rundem Stiel, einem flachen und einem abgerundetem Spatelende.
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Guet Chemikalienbeständigkeit
- Sehr flexibel
Dokumente
RSGA032.150_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Länge:185 mm
- Klingenbreite:6 mm