Doppelspatel, Mikro
210 mm, 5 mm
Katalognr. 231-2235
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universalspatel mit rundem Stiel, einem flachen und einem abgerundetem Spatelende.
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Guet Chemikalienbeständigkeit
- Sehr flexibel
Dokumente
RSGA032.150_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Länge:210 mm
- Klingenbreite:5 mm