Doppelspatel, Mikro
100 mm, 3 mm
231-2231
: RSG
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universalspatel mit rundem Stiel, einem flachen und einem abgerundetem Spatelende.
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Guet Chemikalienbeständigkeit
- Sehr flexibel
Documents
RSGA032.150_TDS_EN
Datasheet
- Länge:100 mm
- Klingenbreite:3 mm