Mikro-Doppelspatel
130 mm, 40 mm, 2 mm
Katalognr. 231-0030
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universal-Spatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Runder Griff mit einem flachen und einem abgerundeten Ende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Technische Daten
- Länge:130 mm
- Seq:06
- Klingenbreite:2 mm
- Spitzenlänge:40 mm