AuftragsverfolgungKontakt
Double spatulas
Double spatulas
130 mm, 40 mm, 9 mm
  231-2184
 :   BOCHEM
Double spatulas
  231-2184
 :  BOCHEM
Double spatulas
Double spatulas
130 mm, 40 mm, 9 mm
SFr. 55.60
1 * 1 ST
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
  • Länge:
    130 mm
  • Seq:
    01
  • Klingenbreite:
    9 mm
  • Spitzenlänge:
    40 mm